Los alimentos están a punto de ser más seguros que nunca
Presentamos el Detector de Metales Multiscan Sentinel 5000
Supere las limitaciones de los detectores de metales mono o doble frecuencia con el detector de metales Multiscan Sentinel 5000 de Thermo Scientific. Podrá controlar hasta cinco frecuencias seleccionables simultáneamente, el Sentinel 5000 proporciona una sensibilidad incomparable y mayor probabilidad de encontrar contaminantes de tipo metálicos ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable en productos de alta complejidad como lácteos, carnes, aves, pan y otras aplicaciones con un alto impacto.
¡Vea el Sentinel 5000 en acción!
Características del producto
- Pantalla táctil fácil de usar con asistentes de configuración para reducir el tiempo de configuración
- Pantallas gráficas detalladas para fase, rechazos, prueba de calidad y umbrales de detección para facilitar el ajuste fino y la solución de problemas
- IP69K para lavado severo y polvo, eliminando los costos de reparación
- Todos los componentes electrónicos son integrales, por lo que el montaje es fácil y flexible
- Todas las funciones de balance se implementan en software, por lo que no es necesario volver a hacer el balance del hardware manualmente en el campo
- Amplio rango de temperatura ambiente que garantiza la fiabilidad
- Se incluyen patrones para test en Fe, non-Fe y 316 SS que permiten adaptarse a aplicaciones específicas
Aprenda más
|