Thermo Fisher Scientific
Niton Apollo
Analizador LIBS Portátil Niton™ Apollo™
Efectúe análisis elementales con seguridad con el analizador LIBS portátil Thermo Scientific™ Niton™ Apollo™. Cuando la detección de carbono y la movilidad son fundamentales, las empresas industriales confían en Niton Apollo para obtener un rendimiento superior y una productividad mejorada. Identifique aceros de baja aleación o de bajo contenido en carbono y aceros de grado L y H. El Niton Apollo transforma un sistema de espectroscopía de emisión óptica (OES) montado en carro tradicional en un analizador portátil y fácil de usar.
Contactar a un especialista
Email*
Nombre*
Apellido*
Empresa*
Cargo
Teléfono (Opcional)
País*
Deseo ser contactado(a) por un especialista
*Autorizo a Thermo Fisher Scientific a enviarme información promocional y de marketing sobre productos y servicios
Características y ventajas
LIBS Niton Apollo
  • VLáser de 1064 nm.
  • Conectividad WiFi .
  • Macrocámaras y microcámaras.
  • Batería de cambio en caliente (compatible con Milwaukee®).
  • Pantalla táctil inclinable en color.
  • Teclas de dirección..
  • Cámara de presión, tipo espectral, interbloqueos de seguridad del sensor de luz/oscuridad.
  • Protección con contraseña de seguridad.
  • Certificación IP54 (protección frente al polvo y las salpicaduras).
Recursos: