Los alimentos seràn màs seguros que nunca
Introduciendo Sentinel 5000, el Detector de Metales Multiscan de Thermo Scientific
Supere las limitaciones de las frecuencias fijas simples o dobles con el Detector de Metales Multiscan Sentinel 5000 de Thermo Scientific al escanear hasta cinco frecuencias a la vez seleccionables por el usuario, el Sentinel provee una sensibilidad incomparable para detectar contaminantes metàlicos ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable en aplicaciones complejas como làcteos, càrnicos, pollo, pan, y otras aplicaciones con alto efecto de producto.
Vea el Sentinel 5000 en acción
Características del producto
- Pantalla fàcil de usar con ajuste asistido para reducir el tiempo de ajuste
- Pantallas gràficas detalladas para faseo, rechazos, pruebas de calidad y determinaciòn de umbrales que permiten el ajuste fino y soluciòn de problemas
- IP69K para lavado intenso y polvo, por lo que se eliminan las costosas reparaciones
- Todos los electrònicos estàn integrados por lo que la expansiòn es fàcil y flexible
- Todas las funciones de balance son implementadas en software, asì que no se requiere balance manual, o rebalance del equipo en el campo
- Amplio rango de temperaturas de operaciòn, lo cual asegura la confiabilidad
- Estàndares de prueba ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable 316 para aplicaciones especìficas
Para obtener màs informaciòn |