Il cibo sta diventando più sicuro che mai
Food is about to get safer than ever animation
Siamo lieti di presentare il Rilevatore di metalli Thermo Scientific Sentinel 5000 Multiscan
Supera i limiti dei rilevatori di metalli a frequenza fissa singola o doppia con il Rilevatore di contaminanti metallici Thermo Scientific™ Sentinel™ 5000 Multiscan. Eseguendo una scansione fino a cinque frequenze simultanee e selezionabili dall'operatore, Sentinel offre una sensibilità senza confronti e la più alta probabilità di rilevamento di contaminanti ferrosi, non ferrosi e di acciai inossidabili nelle applicazioni più complesse, quali i prodotti lattiero-caseari, la carne, pane e altre applicazioni con elevato effetto sul prodotto.
Venite a vedere il Sentinel 5000 in funzione
Caratteristiche
  • Procedure guidate per un minor tempo di impostazione
  • Grafica dettagliata della fase, scarti, test di qualità e soglie di rilevamento per una regolazione precisa e risoluzione dei problemi
  • Grado di protezione IP69K per lavaggi importanti e alla polvere, senza costi di riparazione
  • Elettronica integrata, semplice per un facile assemblaggio
  • Funzioni di bilanciamento nel software, eliminando la necessità ulteriore di bilanciamenti manuali in campo
  • Ampio intervallo di temperature di ambiente, alta affidabilità
  • Sferette test Fe, non-Fe e 316 SS comprese per applicazioni specifiche
Per saperne di più
PDF Brochure: Sentinel 5000 Multiscan Metal Detector »
PDF White Paper: Multiscanning Technology in Metal Detection »
Pronti per iniziare?
Contattate il vostro specialista oggi!
Indirizzo e-mail *
Nom *
Cognome *
Società *
Indirizzo *
Città *
Codice Postale *
Telefono aziendale *
Come possiamo aiutarci? *
Voglio ricevere messaggi promozionali di Thermo Scientific e di assistenza tecnica
Thermo Scientific Sentinel