Ayude a proteger a quienes más importan
Desde la sala de espera hasta el salón de clases o la sala de juntas, CADA espacio interior necesita información muy precisa sobre la calidad del aire.
SOLUCIÓN DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE PATÓGENOS EN AIRE
Thermo Scientific™ AerosolSense™ SamplerThermo Scientific™ Renvo™ Rapid PCR Test
El AerosolSense™ Sampler es una nueva tecnología en la defensa contra el COVID-19. Creado por Thermo Fisher Scientific, es un dispositivo de muestreo de aire no intrusivo combinado con pruebas de PCR diseñado para identificar el coronavirus en el aire que compartimos. Lo que ayuda a crear espacios interiores más seguros.
¿Cómo funciona?
El muestreador AerosolSense toma muestras (o extrae) continuamente aire del ambiente interior circundante. La tecnología avanzada le permite capturar partículas microscópicas (de 0,1 a 15 um de diámetro), incluido el SARS-CoV-2. Una vez capturado por el dispositivo, el virus se recolecta dentro de un cartucho especializado y luego se envía al laboratorio para la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
¿Porque es importante?
Como sabemos, el coronavirus se transmite de persona a persona a través del aire ambiente en interiores. Al tomar muestras de ese aire para detectar el coronavirus y al usar el estándar de oro en las pruebas de coronavirus, podemos obtener una visión más rápida y confiable sobre la presencia (o ausencia) del virus.
El uso de esta información ayuda a mantener a todos, incluyéndole, mucho más seguros. Por ejemplo, si se identifica el virus, se pueden implementar medidas de seguridad adicionales inmediatas, lo que ayuda a reducir la posible propagación de COVID-19.
Además del coronavirus y sus variaciones, el AerosolSense™ Sampler junto con las pruebas de PCR también pueden identificar otros patógenos en el aire, incluidos la gripe A/B y el RSV.
Flujo de Proceso
¡Thermo Fisher Scientific le invita a participar en el evento de lanzamiento en la Ciudad de México el día martes 2 de agosto a las 11 h!
Regístrese ahora y acompañe a nuestros expertos en una sesión informativa completamente gratuita donde explicarán el funcionamiento del equipo y el proceso de principio al fin, mientras realizamos una demostración en tiempo real.
  • Detectar la presencia de patógenos en el aire para monitorear y mejorar los protocolos de seguridad.
  • Proporcionar vigilancia ambiental en ausencia de otras herramientas de intervención de COVID-19.
  • Identificar áreas de alto riesgo.
  • Invierta en una solución que sea fácil de usar con una capacitación mínima.
  • Aumente la confianza en los protocolos de seguridad de su organización a medida que se relajen los mandatos estatales y federales.
La prueba Renvo Rapid PCR, en asociación con el AerosolSense™Sampler, entrega rápidamente resultados de muestras de aire altamente precisos en solo 30 minutos después del muestreo.
La combinación de vigilancia aérea y pruebas PCR proporciona a los usuarios una forma de monitorear y probar el aire interior en el sitio para detectar la presencia de SARS-CoV-2.
©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus filiales, salvo que se especifique lo contrario. Por la presente declaramos que esta comunicación realizada por correo electrónico tiene un fin comercial.
Consulta nuestra política de privacidad
Thermo Fisher Scientific
Insurgentes Sur 863 - Piso 9
03840, Colonia Nápoles
Ciudad de México