Thermo Fisher Scientific
Análise e Monitoramento da Qualidade do Ar
Monitoramento de Partículas e Gás no Meio Ambiente
Garanta um ar limpo e seguro, livre de partículas nocivas.
Monitore de forma contínua e confiável o ar ambiente em busca de partículas usando tecnologia avançada de amostragem de ar. Meça os parâmetros regulatórios críticos, incluindo a concentração de massa de PM-10 e PM-2,5 conforme existe no ar ambiente. Medição de concentrações de massa usando uma de nossas tecnologias líderes: microbalança oscilante de elemento cônico (TEOM), atenuação beta e nefelometria de espalhamento de luz.
Monitoramento Contínuo de Partículas
Monitore de forma contínua e confiável para partículas no ar ambiente.
Meça simultaneamente ou discretamente as concentrações de massa bruta de PM 2,5, PM 10 ou PM com uma de nossas soluções de monitoramento aprovadas.
Entre em contato conosco para mais informações ou agende uma consulta gratuita com nossos especialistas.
Email*
Primeiro nome*
Sobrenome*
Empresa*
País*
Quero ser contatado por um especialista
Autorizo ​​a Thermo Fisher Scientific a me enviar informações e promoções sobre produtos e serviços