Espectrômetro FTIR Nicolet iS20
A solução perfeita para laboratórios analíticos ocupados: entre em uma nova dimensão de respostas confiáveis!
O espectrômetro FTIR Thermo Scientific Nicolet iS20 redefine o padrão para instrumentação FTIR analítica com seu sistema óptico redesenhado e design industrial moderno. O espectrômetro Nicolet iS20 oferece aos clientes desempenho, produtividade e flexibilidade avançados.
Alimentado pelo software OMNIC, transfira facilmente arquivos de experimentos, bibliotecas personalizadas, métodos TQ, acessórios e muito mais.
Contate um especialista
Desempenho e tranquilidade por uma década
O mecanismo óptico Thermo Scientific LightDrive é composto por um interferômetro robusto e ultraconfiável, uma nova fonte de infravermelho de ponto único e um laser de diodo de estado sólido durável. Esses 3 componentes vêm com garantias de 10 anos, estabelecendo um novo padrão de baixo custo de propriedade.
O espectrômetro Nicolet iS20 oferece reprodutibilidade de dados amostra após amostra com o LightDrive Optical Engine, melhorando a qualidade espectral para que os usuários possam coletar dados 30% mais rápido do que antes.
A imagem de fonte infravermelha de ponto único produz formas de pico mais consistentes.
Aumente a produtividade
Reduza o número de etapas necessárias para criar e executar fluxos de trabalho e otimizar a análise de dados com o painel de toque integrado projetado para respostas rápidas. A barra de varredura multicolorida ajuda você a identificar rapidamente o status do seu instrumento. Se o instrumento está pronto para análise, coleta de dados ou precisa de atenção, você saberá sua próxima ação.
Flexibilidade para análise de amostra
A solução perfeita para qualquer desafio
  • O espectrômetro Nicolet iS20 oferece a flexibilidade necessária para levar sua análise ao próximo nível. Quando problemas complexos entram em seu laboratório, o Nicolet iS20 está à altura do desafio.
  • Precisa realizar uma análise cinética para um processo de cura? Equipe seu Nicolet iS20 com um detector MCT de alta velocidade.
  • Meça facilmente pequenas partículas e defeitos de até 25 mícrons de tamanho usando o Nicolet iS20 com o microscópio FTIR Nicolet iN5. Analise as composições de partículas com o software de pesquisa multicomponente OMNIC Specta.
  •  Nicolet iS20 com o módulo TGA-IR permite que você entenda melhor seus materiais correlacionando a análise infravermelha e térmica para elucidar a composição de misturas, copolímeros e blendas.
  • O Nicolet iS20 oferece resolução excepcional para análise de gás. Oferecemos uma variedade de configurações de células de gás para atender às suas necessidades de amostragem.
  • O espectrômetro Nicolet iS20 é compatível com centenas de acessórios disponíveis comercialmente, expandindo suas capacidades para o futuro.
Software
Familiaridade que você deseja – conformidade que você precisa
O Nicolet iS20 é alimentado pelo software Thermo Scientific OMNIC. Transfira facilmente métodos, fluxos de trabalho e bibliotecas para a versão mais recente do OMNIC. Também estão incluídos no espectrômetro Nicolet iS20 o Thermo Scientific OMNIC Specta para análise de vários componentes e o OMNIC Anywhere, nosso software de espectroscopia baseado em nuvem, que permite analisar e compartilhar dados a qualquer hora, em qualquer lugar.
  • OMNIC Specta Software
  • OMNIC Series Software
  • TQ Analyst Pro Software
  • OMNIC Anywhere – Thermo Fisher Cloud 
Facilitamos a conformidade com sistemas automatizados que atendem às regulamentações internacionais. Os laboratórios regulamentados devem ter absoluta confiança nas respostas que fornecem. O software Thermo Scientific Security Suite permite que você garanta a segurança e a integridade de seus dados e ajuda seu laboratório a cumprir a 21 CFR Parte 11 ou outras regulamentações.
  • OMNIC Security Suite Software
  • ValPro System Qualification
Segmentos de Aplicação
Familiaridade que você deseja – conformidade que você precisa
A espectroscopia FTIR oferece oportunidades analíticas quase ilimitadas em muitas áreas de produção e controle de qualidade, determinando se um produto atende às especificações de controle. Uma vantagem do FTIR é a rápida aquisição de dados para análises qualitativas e quantitativas. Crie métodos personalizados para cada etapa do teste de QA/QC para aderência a SOPs estritos.
Realize a identificação da matéria-prima e implante métodos para verificação do produto com confiança. As ferramentas de qualificação ajudam você a cumprir os requisitos regulatórios da farmacopeia. Confiança na instalação, operação e desempenho do instrumento de acordo com as especificações..
Compreender e controlar as propriedades químicas ao projetar novos materiais. Veja mudanças nas formulações de aditivos, degradação de compósitos poliméricos multicamadas, materiais de embalagem enfraquecidos e efeitos dos tempos de cura do processo nas especificações do polímero.
A espectroscopia de infravermelho é uma técnica valiosa para monitorar a qualidade do ar, testar a qualidade da água e identificar partículas plásticas.