Thermo Fisher Scientific
Reômetro Rotacional Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ
O reômetro perfeito para controle de qualidade independentemente da indústria
A série de reômetros Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ fornece ampla flexibilidade e facilidade de uso para os requisitos diários de controle de qualidade.
Um reômetro mais inteligente para controle de qualidade
Os reômetros rotacionais Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ garantem medições reológicas intuitivas, confiáveis e flexíveis. Tudo sobre este reômetro é projetado para fornecer manuseio intuitivo e resultados rápidos e confiáveis. Uma sofisticada tela de toque permite que os procedimentos operacionais padrões sejam executados diretamente no próprio reômetro. A funcionalidade “Connect Assist” orienta os usuários para medições sem falhas.
Escolha um reômetro HAAKE MARS iQ com o sistema de rolamento mecânico ou de ar para se adequar ao seu laboratório. Uma ampla gama de acessórios ajuda a atender às demandas cada vez maiores de testes em laboratórios de controle de qualidade.
Os reômetros rotacionais HAAKE MARS iQ são os substitutos do reômetro Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoStress™ 1 e do reômetro rotacional Thermo Scientific™ HAAKE™ RotoVisco™ 1.
  • Tela sensível ao toque multifuncional de 7" para operação do instrumento e execução do SOP na ponta dos dedos.
  • Funcionalidades de "Assist" para simplificar a operação e evitar erros.
  • "Connect Assist" acoplamento rápido de geometrias de medição e módulos de temperatura com reconhecimento automático.
  • Plugues codificados por cores "Color Assist" para seleção rápida e correta dos módulos de temperatura.
  • Software de reologia HAAKE™ RheoWin™ para ampla flexibilidade de medição com atualizações gratuitas (módulo opcional 21 CFR parte 11 disponível).
  • Conceito de estrutura em H dobrado para maior rigidez e controle de posicionamento ultra-preciso com uma ampla faixa de deslocamento.
  • Material durável: composto de mineral de alto desempenho com alto amortecimento vibracional, expansão de temperatura mínima e alta resistência química.
  • Próxima geração de motores EC potentes e altamente dinâmicos com rolamentos mecânicos ou pneumáticos.
  • Amplo escopo de módulos de temperatura, geometrias de medição e células de medição orientadas para diversas aplicações, por exemplo: células de pressão, célula de medição de material de construção ou célula de medição de tribologia.
  • O sensor de força normal sensível mede as forças axiais em ambas as direções para aplicações como análise de textura.
  • Acesso lateral e inferior para requisitos de teste personalizados.
Os reômetros HAAKE MARS iQ são bem adequados para a caracterização reológica de uma ampla gama de amostras desde líquidos de baixa viscosidade até semissólidos rígidos e pastosos:
  • Investigação de tintas e revestimentos: viscosidade de cisalhamento, tixotropia, tensão de escoamento, creep e recuperação, nivelamento e comportamento de espalhamento.
  • Propriedades reológicas e de textura de alimentos e gêneros alimentícios: viscosidade de cisalhamento, tensão de escoamento, tribologia, análise de textura (flexão axial, quebra, testes de compressão), transição de fase
  • Reologia de cosméticos e produtos farmacêuticos: viscosidade, limite de fluidez, propriedades viscoelásticas, testes de estabilidade.
  • Reologia de polímeros (por exemplo, fundidos e soluções de polímeros): viscoelasticidade, transições de fase (transição vítrea, cristalização, fusão), comportamento de processamento (extrusão, moldagem, fiação), peso molecular, cura.
  • Reologia de produtos petroquímicos (óleos brutos, líquidos de fraturamento e fluidos de perfuração): viscosidade, tensão de escoamento, propriedades dependentes de pressão, testes de estabilidade, deposição de cera, temperatura de aparência da cera (WAT).
  • Testes de cisalhamento dinâmico (DSR) de acordo com AASHTO, ASTM e DIN usados para betume e asfalto.
  • Célula de materiais de construção (pasta de cimento, argamassas): propriedades de escoamento de suspensões com partículas grandes.