Análise e Monitoramento da Qualidade do Ar
Monitoramento de Partículas e Gás no Meio Ambiente
Garanta um ar limpo e seguro, livre de partículas nocivas.
Monitore de forma contínua e confiável o ar ambiente em busca de partículas usando tecnologia avançada de amostragem de ar. Meça os parâmetros regulatórios críticos, incluindo a concentração de massa de PM-10 e PM-2,5 conforme existe no ar ambiente. Medição de concentrações de massa usando uma de nossas tecnologias líderes: microbalança oscilante de elemento cônico (TEOM), atenuação beta e nefelometria de espalhamento de luz.
Entre em contato conosco para mais informações ou agende uma consulta gratuita com nossos especialistas
Email*
Nome*
Sobrenome*
Empresa*
País*
Telefone de contato
Área de interesse
Deseo ser contactado(a) por un especialista
*Confirme se deseja receber e-mails de marketing e promocionais sobre produtos e serviços da Thermo Scientific.
Monitoramento Contínuo de Partículas
Monitore de forma contínua e confiável para partículas no ar ambiente.
Meça simultaneamente ou discretamente as concentrações de massa bruta de PM 2,5, PM 10 ou PM com uma de nossas soluções de monitoramento aprovadas.
Monitoramento Contínuo TEOM
A tecnologia Tapered element oscillating microbalance (TEOM) são soluções gravimétricas que puxam o ar ambiente condicionado através de um filtro a uma taxa de fluxo constante, pesando continuamente o filtro e calculando as concentrações de massa de partículas quase em tempo real.
Monitoramento de atenuação beta
A tecnologia de atenuação beta é um método confiável e preciso que emprega uma mídia de fita de filtro para coleta de amostras e um sistema de detecção de radiação de baixo nível.
Partisol
Usados ​​rotineiramente em uma variedade de condições ambientais, incluindo climas extremos, esses amostradores Partisol fornecem um meio conveniente e flexível de coletar amostras de alta qualidade de partículas ambientais e espécies atmosféricas em forma gasosa e particulada para análise laboratorial.
Monitor de Qualidade do Ar GM-5000
Obtenha concentrações em tempo real de contaminantes prioritários no ar com o novo Monitor de Qualidade do Ar Thermo Scientific GM-5000. A unidade incorpora contagem de partículas baseada em laser para medição de partículas e detector de fotoionização e detecção eletroquímica para medição de gás e fornece monitoramento autônomo com transmissão contínua de dados em tempo real para um local central e/ou memória interna.
Monitoramento e conformidade de emissões gasosas
Monitore de forma confiável uma ampla gama de gases
Garanta a qualidade do ar para a segurança do trabalhador e a conformidade regulatória com a tecnologia mais confiável. Oferecemos equipamentos de monitoramento ambiental que medem a qualidade do ar, níveis altos e baixos de poluentes com base em critérios personalizados, bem como monitoramento de outros gases e toxinas. O ambiente é uma fonte contínua de informações críticas e, com a nova série IQ Gas Analyzer, sua instrumentação também será. Comunicações proativas e diagnósticos preditivos ajudam a eliminar viagens inesperadas ao campo e manter as atividades da planta ou do campo dentro do cronograma.