Monitoreo de Partículas y Gas en el Ambiente
Garantice un aire limpio y seguro, libre de partículas nocivas.
Monitoree de manera continua y confiable las partículas en el aire ambiental utilizando tecnología avanzada de muestreo de aire. Mida los parámetros regulatorios críticos, incluida la concentración de masa de PM-10 y PM-2.5 tal como existe en el aire ambiente. Medición de concentraciones de masa utilizando una de nuestras tecnologías líderes: microbalanza oscilante de elemento cónico (TEOM), atenuación beta y nefelometría de dispersión de luz.