Thermo Fisher Scientific
Análisis y Monitoreo de la Calidad del Aire
Monitoreo de Partículas y Gas en el Ambiente
Garantice un aire limpio y seguro, libre de partículas nocivas.
Monitoree de manera continua y confiable las partículas en el aire ambiental utilizando tecnología avanzada de muestreo de aire. Mida los parámetros regulatorios críticos, incluida la concentración de masa de PM-10 y PM-2.5 tal como existe en el aire ambiente. Medición de concentraciones de masa utilizando una de nuestras tecnologías líderes: microbalanza oscilante de elemento cónico (TEOM), atenuación beta y nefelometría de dispersión de luz.
Monitoreo Continuo de Partículas
Monitoree de manera continua y confiable las partículas en el aire ambiente.
Mida simultánea o discretamente PM 2.5, PM 10 o PM concentraciones de masa gruesa con una de nuestras soluciones de monitoreo aprobadas.
Monitoreo Continuo TEOM
La tecnología de microbalanzas oscilantes de elemento cónico (TEOM) son soluciones gravimétricas que extraen aire ambiental acondicionado a través de un filtro a un caudal constante, pesando continuamente el filtro y calculando concentraciones de masa de partículas casi en tiempo real.
Monitoreo por Atenuación Beta
La tecnología de atenuación beta es un método confiable y preciso que emplea un medio de cinta de filtro para la recolección de muestras y un sistema de detección de radiación de bajo nivel.
Partisol
Utilizados de forma rutinaria en una variedad de condiciones ambientales, incluidos climas extremos, estos muestreadores Partisol proporcionan un medio conveniente y flexible para recolectar muestras de alta calidad de partículas ambientales y especies atmosféricas en forma gaseosa y particulada para análisis de laboratorio.
GM-5000 Monitor de Calidad de Aire
Obtenga concentraciones en tiempo real de contaminantes prioritarios en el aire con el nuevo monitor de calidad del aire Thermo Scientific GM-5000. La unidad incorpora un recuento de partículas basado en láser para la medición de partículas y un detector de fotoionización y detección electroquímica para la medición de gases y proporciona un monitoreo desatendido con transmisión continua de datos en tiempo real a una ubicación central y / o memoria interna.
Monitoreo de Gases y cumplimiento
Supervise de forma fiable una amplia gama de gases
Asegure calidad del aire para la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento normativo con la tecnología más confiable. Ofrecemos equipos de monitoreo ambiental que miden la calidad del aire, altos y bajos niveles de contaminantes según criterios personalizados, además de monitorear otros gases y toxinas. El ambiente es una fuente continua de información crítica y con la nueva serie de Analizadores de Gases IQ, tambien lo será su instrumentación. Comunicaciones proactivas y diagnósticos predicitvos ayudan a eliminar trayectos inesperados al campo y a mantener las actividades en planta o campo dentro de horarios de control.