Análisis de emisiones
Hemos dedicado casi cuarenta años para perfeccionar el diseño y la ejecución de sistemas exigentes de monitorización operacional y medioambiental. Nuestras tecnologías de última generación, junto con el rendimiento industrial a largo plazo, son cualidades incorporadas en cada sistema entregado.
Nuestros analizadores de emisiones de gases y partículas detectan y supervisan un espectro completo de gases de proceso durante varias fases de producción, incluidos, entre otros, NO, NO2, NOx, SO2, CO, CO2, ozono, hidrocarburos no metánicos y otros gases que un usuario puede requerir. Nuestros analizadores utilizan una variedad de tecnologías que pueden incluir infrarrojos no dispersivos (NDIR), quimioluminiscencia, fluorescencia pulsada y detección de ionización de llama (FID), fluorescencia atómica; transmissómetros, monitores ultrasónicos y sondas extractivas de dilución completas. Con una combinación de estas tecnologías, puede cumplir las directrices normativas mientras satisface sus propias necesidades específicas de monitorización de la calidad del aire. Estos sistemas se han diseñado para cumplir las normas de la EPA de EE. UU. 40 CFR, partes 60 y 75, a la vez que ofrecen una increíble sensibilidad, exactitud y fiabilidad.