Thermo Fisher Scientific
Minería y minerales
  • Descripción general
  • Tecnologías
  • Soluciones
  • Servicios
  • Recursos
  • Preguntar a un especialista
Email*
Nombre*
Apellido*
Empresa*
País*
Deseo ser contactado(a) por un especialista
Autorizo a Thermo Fisher Scientific y a EPROLAB a enviarme información promocional y de marketing sobre productos y servicios
Mejore la calidad del producto, aproveche al máximo los recursos y aumente la eficacia
Mantenga las operaciones de minería y minerales funcionando de forma eficiente, segura y rentable con la tecnología aplicada y las soluciones probadas.  Como socio de su sector, ofrecemos una gama completa de instrumentos, equipos y software, desde la exploración hasta el procesamiento y la entrega de minerales, que ayuda a las explotaciones de minería y a los procesadores minerales a mejorar la calidad del producto, aumentar la eficacia, reducir los costes de producción y crear entornos de trabajo más seguros y ecológicos.  Explore cómo estas tecnologías aplicadas pueden identificar los elementos con precisión, ampliar la vida útil de la cantera y cumplir los requisitos normativos para que pueda operar de forma más rentable.
Tecnologías avanzadas que ofrecen reducciones de costes, optimización de procesos y entornos de trabajo más seguros
Cuando se aplican correctamente, ciertas tecnologías pueden contribuir a aumentar la eficacia, la seguridad y la rentabilidad de las operaciones de minería, carbón y procesamiento de minerales. Estas tecnologías probadas se utilizan de manera efectiva en cada paso de la operación para lograr que los procesos sean eficaces, ofrecer mejor información para sustentar la toma de decisiones en tiempo real y a largo plazo, mejorar la calidad del producto, garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, reducir los costes y satisfacer requisitos medioambientales y normativos cada vez más exigentes. Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector de la minería y los minerales, podemos garantizar que estas tecnologías se implementan de forma eficaz y se centran en el aumento de la rentabilidad de sus operaciones.
Monitorización de polvo personal (tecnología TEOM)
Los sistemas de monitorización de partículas sirven para proteger la salud de los mineros mediante el control de la exposición individual al polvo y los residuos que quedan en el aire.  Nuestros sistemas personales de monitorización del polvo emplean la tecnología de microbalanza oscilante de elemento cónico (TEOM) y son instrumentos «gravimétricos» que extraen el aire del ambiente (y luego lo calientan) a través de un filtro a un flujo constante, pesando continuamente el filtro y calculando las concentraciones de masa de partículas casi en tiempo real. 
La técnica de monitorización TEOM se basa en un cartucho de filtro intercambiable colocado en el extremo de un tubo cónico hueco. A medida que las partículas se depositan en el filtro, el cambio de masa del filtro se detecta como un cambio de frecuencia en la oscilación del tubo. La masa de la materia de partículas se determina de este modo directamente. Cuando este cambio en la masa se combina con el flujo a través del sistema, el monitor genera una medición exacta de la concentración de partículas en tiempo real. La principal ventaja de este método es que cualquier cambio en las características de los aerosoles no influirá en la precisión de la medición de masas. 
Monitor personal de polvo PDM3700
Diseñado para ofrecer información oportuna y de calidad sobre la exposición personal al polvo, el monitor personal de polvo Thermo Scientific PDM3700 protege la salud de los mineros gracias al seguimiento que hace de la exposición media al polvo de carbón respirable durante el turno a medida que se acerca a los límites normativos. El monitor PDM3700 proporciona a los mineros y a sus superiores las herramientas necesarias para monitorizar y reducir la exposición del personal. De este modo, este instrumento constituye la primera línea de defensa en la prevención de problemas de salud a largo plazo.
Monitorización de polvo fugitivo
El polvo fugitivo se suele generar mediante actividades como el movimiento físico del suelo, los vehículos que viajan sobre superficies sin pavimentar, el funcionamiento de equipos pesados, las voladuras y el viento. La mayoría de las regiones han establecido límites de exposición en proyectos que normalmente dan lugar a altos niveles de generación de partículas y estos figuran en el permiso de explotación.
La monitorización de la exposición al polvo fugitivo requiere instrumentos que proporcionen una respuesta rápida, sean fiables, puedan desplegarse o reubicarse rápidamente y tengan las capacidades de rendimiento indicadas en las directrices gubernamentales o en los permisos para el emplazamiento.  Nuestros monitores de polvo en suspensión utilizan la tecnología del fotómetro de dispersión de luz (nefelómetro) con un alto nivel de sensibilidad.  La configuración óptica produce una respuesta óptima a las partículas y facilita mediciones continuas de las concentraciones de partículas en el aire en relación al total, y puntos de corte que oscilan desde PM10 hasta PM1, lo que permite a los operadores tomar medidas correctivas de inmediato cuando son necesarias.
Monitor de aerosoles Personal DataRAM pDR-1500
El monitor de aerosoles Thermo Scientific Personal DataRAM pDR-1500 es capaz de compensar todas las variables medioambientales típicas. El monitor pDR-1500 está equipado para la compensación de humedad relativa, el flujo volumétrico real, la compensación de presión y la tecnología legacy de nefelometría pDR. El monitor de aerosoles pDR-1500 también incorpora ciclones intercambiables para conseguir mejores puntos de corte para partículas PM10 y PM4 o PM2.5 y PM1, así como un filtro de muestras integrado que permite la validación posgravimétrica de todos los datos. Con un peso de 41 onzas, se puede llevar sin problemas en el cinturón o emplearlo en un lugar fijo.
Monitor de polvo en suspensión ADR1500
El monitor de polvo de en suspensión Thermo Scientific ADR1500 incorpora un sensor de temperatura y humedad relativa (RH) acoplado a un calentador interno que permite mitigar el sesgo positivo con una RH ambiental alta. Por otra parte, el control de flujo es verdaderamente volumétrico y se mantiene actualizado con la información digital del sensor de presión barométrica integrado, el sensor de temperatura y la presión diferencial calibrada a través de un orificio de precisión. Los principios del flujo verdaderamente volumétrico, como el integrado en el monitor ADR1500, generan un volumen de muestra exacto y un punto de corte de partículas preciso.
Tecnología de mezcla de carbón
La avanzada instrumentación de análisis de materiales disponible para las operaciones de minería ofrece mejoras sin precedentes en eficacia y rentabilidad.  Estas mejoras se pueden ampliar aún más mediante software especializado y soluciones informáticas.  Nuestra solución COBOS controla los equipos de clasificación y mezcla con software que monitoriza continuamente la calidad y la composición del carbón.
Sistema de optimización de mezcla de carbón COBOS
El sistema de optimización de mezcla de carbón Thermo Scientific COBOS permite combinar hasta seis fuentes de carbón para preparar una «receta» que consta de hasta cinco parámetros de calidad, como cenizas, azufre, humedad o incluso óxidos de cenizas o proporciones de óxidos de cenizas. Las recetas de mezcla se pueden definir de forma predefinida para diferentes objetivos y prioridades de calidad, al tiempo que se utilizan menos recursos de carbón de alto coste o escasos.
Sistemas de monitorización continua de emisiones
Muchas instalaciones de minería emplean centrales eléctricas de carbón para producir la energía que necesitan.  La quema de carbón libera muchos contaminantes, incluido el dióxido de azufre (SO2) y partículas diversas. Las chimeneas industriales de estas centrales eléctricas también emiten gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud.
Los sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS) sirven para controlar estas sustancias nocivas, lo que permite a las plantas reducir las emisiones cuando sea necesario y cumplir los requisitos normativos.  El sistema contiene sondas que se instalan en la chimenea y transfieren gas a los analizadores que hay en el almacén
Sistemas de monitorización de conformidad de iQ
Ayude a garantizar la calidad del aire ambiente para la seguridad de los trabajadores y la conformidad normativa con una tecnología fiable. Los equipos de monitorización de aire ambiente Thermo Scientific miden la calidad del aire, los niveles altos y bajos de contaminantes, así como otros gases y toxinas. El medio ambiente es una fuente continua de información clave.
Sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS)
Cumpla las directrices de la EPA de EE. UU. sin dejar de satisfacer sus propias necesidades específicas de monitorización con los sistemas de monitorización continua de emisiones de Thermo Scientific personalizables. Estos sistemas de monitorización continua de las emisiones de chimeneas se han diseñado para cumplir las normas de la EPA de EE. UU. 40 CFR, partes 60 y 75, a la vez que ofrecen una increíble sensibilidad, precisión y fiabilidad.
Sistema Mercury Freedom
Mida el mercurio elemental, iónico y total de las chimeneas de calderas de carbón e incineradoras de residuos con el sistema Thermo Scientific Mercury Freedom. Cumpla o supere las especificaciones de rendimiento descritas en las disposiciones de PS-12A y la parte 75 de la agencia estadounidense EPA sobre sistemas CEM continuos para mercurio además de las últimas normas MATS y MACT.
Análisis por rayos gamma instantáneos de activación neutrónica/tecnología de impulsos rápidos y activación térmica de neutrones (PGNAA/PFTNA)
Utilizadas para el control de calidad en tiempo real en la optimización de procesos, la tecnología PGNAA/PFTNA proporcionan un análisis elemental en línea de alta frecuencia de todo un flujo de proceso de materias primas. Los analizadores que utilizan PGNAA/PFTNA están situados directamente en la cinta transportadora y penetran en toda la sección transversal de la materia prima, lo que proporciona una medición uniforme minuto a minuto de todo el flujo de material, no solo de una muestra.
Las tecnologías PGNAA/PFTNA ofrecen una ventaja en comparación con otras tecnologías de análisis de superficie, como la fluorescencia de rayos X (XRF), la difracción de rayos X (XRD) y las tecnologías de análisis espectral que solo pueden medir profundidades limitadas y áreas de superficie que no pueden ser representativas de toda la cantidad de material en la cinta.
Analizador elemental en línea CB Omni Agile
El analizador elemental en línea Thermo Scientific CB Omni Agile proporciona análisis elemental en línea de alta frecuencia de todo el flujo de procesos de materias primas para ofrecer una calidad de material uniforme, mejorar la eficacia del proceso y minimizar los costes de producción en una variedad de procesos y operaciones de minería diferentes: piedra caliza, cobre, mineral de hierro, níquel, fosfato, la producción de cemento y la sinterización, entre otros.
Analizador GS Omni
El analizador Thermo Scientific GS Omni ofrece un análisis exacto y en tiempo real de los elementos tanto ligeros como pesados de múltiples flujos de pulpas. Gracias a la técnica de análisis por rayos gamma instantáneos de activación neutrónica (PGNAA, por sus siglas en inglés), el analizador GS Omni posee una clara ventaja frente los analizadores que usan fluorescencia de rayos X, ya que puede medir directamente elementos con pesos inferiores al calcio en la tabla periódica. Este analizador elemental contribuye a introducir mejoras en cuanto a calidad y recuperación y a reducir los costes de producción de los productos.
Analizador CQM FLEX
El analizador Thermo Scientific CQM FLEX ayuda a minimizar las variaciones en la calidad del carbón y a garantizar el cumplimiento de los contratos y mejora la eficacia. Incorpora la tecnología de análisis por rayos gamma instantáneos de activación neutrónica (PGNAA) o por impulsos rápidos y activación térmica de neutrones (PFTNA) y proporciona la opción de abastecimiento de los neutrones de fuentes radiactivas tradicionales Cf-252 o a través de un generador de neutrones accionado mediante electricidad. El analizador CQM FLEX mide y notifica los niveles de azufre, humedad, ceniza total, valor calorífico, concentración elemental de ceniza y otros parámetros críticos necesarios tanto para los consumidores como para los productores de carbón a fin de maximizar el uso de los recursos de carbón y reducir los contaminantes.
Analizador elemental sobre correa transversal ECA-3
El analizador elemental sobre correa transversal Thermo Scientific ECA-3 utiliza la tecnología por rayos gamma instantáneos de activación neutrónica (PGNAA) para facilitar la clasificación, la mezcla y el control de dilución de la veta de carbón. El ECA-3 está diseñado para montarse alrededor de una cinta transportadora existente y analizar la composición de la carga total de carbón en la correa en tiempo real.
Detección de radiación
Las industrias de minería y las que utilizan materiales y minerales minados como materias primas están expuestas a una variedad de fuentes de radiación naturales.  Por ejemplo, el carbón contiene trazas de elementos radiactivos naturales. Y debido al uso extensivo de técnicas de medición y análisis radiactivos (p. ej., los analizadores de rayos X y rayos gamma) en las explotaciones mineras y las plantas de procesamiento, el potencial de exposición aumenta de forma espectacular.  Las fuentes de radiación naturales y artificiales son potencialmente peligrosas y ponen en peligro la vida si no se gestionan adecuadamente. 
La detección de varios tipos de radiación durante todo el proceso es fundamental para la seguridad de los trabajadores y el control de calidad. La tecnología de detección de radiación se puede suministrar mediante varios dispositivos, cada uno de los cuales es adecuado para el tipo de radiación que se va a monitorizar, las circunstancias ambientales y la fuente. 
Los dispositivos portátiles de detección de radiación proporcionan una detección en tiempo real de la radiación gamma con mediciones precisas de la tasa de dosis verifican si hay radiactividad y evalúan si esta es de origen natural o artificial (generada por el ser humano). Se pueden usar dispositivos portátiles con respuesta de neutrones de alta sensibilidad y umbral de alarma para monotorizar la sensibilidad gamma y la medición de la tasa de dosis con compensación energética.
Identificadores de isótopos radiactivos portátiles y de mano RIIDEye serie X/M
Es fundamental conocer el isótopo exacto del material radiactivo para evaluar la amenaza potencial e iniciar rápidamente un plan de acción. Los dispositivos de identificación de radioisótopos (RIID) Thermo Scientific™ RIIDEye son aptos para asistir a los usuarios desde las operaciones de seguridad nacional hasta la monitorización y mitigación de la contaminación, con el RIID más rápido, preciso y fácil de usar del sector.
Medidores de estudio multiuso RadEye B20 y B20-ER
Identifique rápidamente la contaminación de la superficie radiactiva mixta en entornos de instalaciones y de campo con los medidores de estudio multiuso Thermo Scientific RadEye B20 y B20-ER. Herramientas de medición de la tasa de dosis y de contaminación sencillas, sólidas y fiables para caracterizar la radiación alfa, beta, gamma y de rayos X. Los contadores de Geiger portátiles multiuso RadEye B20 y B20-ER proporcionan una solución in situ para los trabajadores industriales.
Detectores de radiación personales RadEye SPRD y SPRD-ER
Responda rápida y decisivamente a las amenazas reales de radiación con el nuevo estándar en detección e interdicción de radiación ilícita. Los detectores de radiación personales Thermo Scientific RadEye SPRD y SPRD-ER son monitores de radiación portátiles que ofrecen una combinación única de sensibilidad del detector y alarmas inteligentes para ayudar a garantizar la detección en las aplicaciones más exigentes. Además, el detector de radiación RadEye SPRD y SPRD-ER identifica y categoriza tipos específicos de radiación o material radiactivo y se puede configurar para respaldar sus misiones o las habilidades de usuario. Al combinar una sensibilidad significativa del detector para la búsqueda junto con una medición precisa de la radiación de alta tasa de dosis, RadEye SPRD-ER es un instrumento adecuado para todos los usuarios.
Difracción por rayos X (XRD)
La difracción de rayos X (XRD) es una de las herramientas no destructivas más eficaces para identificar y caracterizar materiales policristalinos con respecto a su cristalografía, estructuras polimórficas, fases y cambios de cristalinidad. Mediante la medición del ángulo de difracción de un haz de rayos X primario de acuerdo con la Ley de Bragg (λ = 2d sinθ, donde λ: longitud de onda, d: espacio d, θ: Ángulo de difracción), es posible caracterizar e identificar varios materiales policristalinos en muchas aplicaciones industriales y de investigación.
Estas soluciones de XRD se utilizan habitualmente en muestras geológicas, como en el análisis de fase completa de los minerales.
Difractómetro de rayos X ARL EQUINOX 100
El difractómetro de rayos X Thermo Scientific ARL EQUINOX 100 es un instrumento XRD especializado para aplicaciones de control de calidad y garantía de calidad. Este instrumento de sobremesa portátil independiente ocupa un tercio del espacio de un difractómetro convencional y ofrece una flexibilidad real. No se requiere refrigeración de agua externa y se conecta a una toma de corriente eléctrica estándar. Este instrumento simplifica el funcionamiento sin que ello afecte a la velocidad ni al rendimiento. Gracias a un modo de detección en tiempo real específico, las mediciones se completan en unos segundos.
Sistema integrado ARL 9900 de alto rendimiento XRF y XRD
La serie XRF secuencial simultánea Thermo Scientific ARL 9900 puede equiparse con el innovador goniómetro SmartGonio para obtener configuraciones sencillas y rentables o el goniómetro universal para un análisis más avanzado y flexible, mientras que los hasta 24 canales fijos de monocromadores garantizan un análisis rápido y simultáneo para satisfacer la demanda de alta precisión en diversos sectores como el del acero, el cobre, el aluminio, el cemento y la minería. Los innovadores sistemas XRD opcionales se pueden integrar para permitir el análisis de fases.
Tecnología de muestreo y fluorescencia de rayos X por dispersión de energía (EDXRF)
La fluorescencia de rayos X por dispersión de energía (EDXRF) es una tecnología práctica para detectar todo tipo de materiales, incluida la pulpa, para una rápida identificación y cuantificación de elementos con poca o ninguna preparación de muestras. La EDXRF se ha diseñado para analizar grupos de elementos simultáneamente. Este tipo de instrumento de XRF separa los rayos X característicos de los diferentes elementos en un espectro completo de energía de fluorescencia que después se procesa para el análisis cualitativo o cuantitativo. Los filtros colocados entre la muestra y el detector se utilizan para mejorar la señal, la reducción del fondo y el enfoque en determinadas regiones de los espectros. Los instrumentos EDXRF pueden tener uno de dos tipos de geometría de excitación; excitación directa, óptica en 2D y excitación indirecta, también llamada óptica en 3D. El objetivo de estas geometrías es eliminar el fondo por debajo de las líneas de elementos característicos del espectro y aumentar la relación pico-fondo (pico-ruido). Ambos tipos se basan en un detector de dispersión de energía y un tubo de rayos X; la diferencia se encuentra en el recorrido óptico.
Estación de análisis elemental en línea y muestreo AnStat-330
Consiga una disponibilidad, precisión de muestreo y precisión del analizador excepcionales con un analizador de pulpa en línea exclusivo y de un solo flujo y una estación de muestreo. La estación de análisis elemental en línea y muestreo Thermo Scientific AnStat-330 incorpora varias etapas para llevar a cabo muestreos secundarios progresivamente del flujo de pulpa antes de entregar muestras compuestas de calidad de contabilidad metalúrgica a través de un muestreador metalúrgico de etapa final. El análisis continuo y especializado dentro del flujo permite a los operadores responder rápidamente a los trastornos en los procesos y a los cambios de condiciones. 
Analizador XRF multiflujo de pulpa MSA-330
Consiga un análisis elemental fiable, preciso y rentable de hasta 12 flujos de pulpa con el analizador XRF multiflujo de pulpa Thermo Scientific MSA-330. Cada uno de los flujos se mantiene en una zona de análisis independiente para evitar la contaminación cruzada. Sin necesidad de multiplexor, el analizador MSA tiene una pérdida de carga reducida, lo que ahorra elevaciones en la planta con la consiguiente reducción del gasto en ingeniería e instalaciones. Los datos que proporciona el analizador MSA permiten que los operadores de planta sigan las tendencias del proceso en tiempo real y realicen cambios manuales o automatizados para optimizarlo.
Paquete de actualización MEP-300 para MSA y AnStat
Mejore el análisis de pulpa elemental XRF sin necesidad de nitrógeno líquido con la sonda multielemento Thermo Scientific MEP-300. La sonda MEP-300 emplea un avanzado detector de deriva de silicio (SDD) y se ha desarrollado para sustituir a las sondas de inmersión de fluorescencia de rayos X refrigeradas por nitrógeno líquido MEP y MEP-200 que se utilizan en los productos analizadores de rayos X AnStat y MSA.
Espectrómetro EDXRF ARL QUANT’X
El espectrómetro de EDXRF Thermo Scientific ARL QUANT'X proporciona una cuantificación de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas en una gran variedad de muestras, como sólidos a granel, gránulos, polvos sueltos o prensados, microesferas fundidas, películas delgadas, pastas y líquidos.
Estaciones de muestreo de pulpas representativo SamStat-30
El sistema Thermo Scientific SamStat-30 proporciona muestras compuestas periódicas de todo el flujo de pulpa para realizar la contabilidad metalúrgica. Emplea una serie de depósitos que cuentan con cortadores fijos y transversales y un mezclador de velocidad variable para producir una muestra representativa. Contamos con numerosos modelos y opciones para satisfacer sus requisitos de muestreo, incluido el muestreo continuo para un analizador en línea, muestreo para el análisis del tamaño de las partículas, distribuidor de salida y detección de partículas con un tamaño excesivo. Estos sistemas permiten mejorar la contabilidad, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad.
Analizador de tamaño de partículas PSM-500
El analizador de tamaño de partículas Thermo Scientific PSM-500 proporciona información precisa que contribuye a optimizar el rendimiento del circuito de molienda, lo que ayuda a los clientes no solo a mejorar la recuperación y la calidad de los minerales, sino también a optimizar su eficacia energética durante el proceso. La unidad es un analizador de tamaño de partículas en línea muy resistente que extrae su propia muestra continua a través de una tobera eyectora de vacío. Para facilitar la medición ultrasónica, la muestra se desaira en el acondicionador de muestras antes de pasar entre sensores ultrasónicos diametralmente opuestos y devolverse al proceso.
Muestreador de alimentación por gravedad
El muestreador de alimentación por gravedad Thermo Scientific es una alternativa sencilla y rentable para la generación de muestras para un analizador multiflujo. El muestreador por gravedad está disponible en tamaños diversos para adaptarse al flujo de cada proceso y utiliza un cortador y una boquilla para ajustar el caudal de muestra. Tiene un punto de inspección que simplifica el mantenimiento y la inspección.
Fluorescencia de rayos X de dispersión por longitud de onda (WDXRF)
La fluorescencia de rayos X de dispersión por longitud de onda (WDXRF) es una técnica de análisis elemental consolidada para materiales geológicos, desde carbono hasta uranio, en una amplia variedad de muestras exacta, precisa y fiable. La tecnología WDXRF emplea cristales para separar el espectro de fluorescencia en longitudes de onda individuales de cada elemento, lo que proporciona espectros con bajo nivel de fondo y alta resolución para determinar con exactitud las concentraciones elementales. Además de los elementos económicamente importantes, WDXRF también puede identificar y cuantificar elementos o compuestos tóxicos o no deseados que puedan afectar negativamente al producto final o al medio ambiente.
WDXRF ARL OPTIM'X
El espectrómetro WDXRF Thermo Scientific ARL OPTIM'X le ofrece todas las ventajas de la fluorescencia de rayos X de dispersión por longitud de onda (WDXRF), uno de los métodos más versátiles para el análisis elemental de sólidos y líquidos. El sistema está disponible con cuatro paquetes preconfigurados especialmente adecuados para el análisis en el sector del petróleo, el cemento y los metales o para cubrir las necesidades propias de laboratorios analíticos multifuncionales.
Fluorescencia de rayos X (XRF)
La espectroscopía de fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva que se utiliza para determinar la composición elemental de los materiales. Los analizadores XRF funcionan midiendo los rayos X fluorescentes (o secundarios) emitidos por una muestra cuando se excitan por una fuente de rayos X primaria. Cada uno de los elementos presentes en una muestra produce un conjunto de rayos X fluorescentes característicos o “huellas únicas”. Estas huellas son distintas para cada elemento, lo que convierte al análisis XRF en una herramienta excelente para las mediciones cuantitativas y cualitativas.
Los analizadores de XRF portátiles son un método fiable para analizar muestras de minerales en fosos abiertos y minas subterráneas, lo que permite obtener la exactitud necesaria para proporcionar información justificable para la supervisión de procesos, la garantía de calidad y otras decisiones operativas (como el control de grado). La tecnología XRF portátil puede ayudar a determinar la viabilidad de los recursos de grado inferior y a encontrar enriquecimientos localizados de grado alto, delinear los límites entre el mineral y los residuos para reducir la aleatoriedad de la excavación y obtener datos justificables y minimizar la necesidad de enviar muestras a laboratorios de pruebas externos.
Analizador XRF portátil Niton XL5 Plus
El analizador XRF portátil Thermo Scientific Niton XL5 Plus es un método fiable para analizar muestras de minerales en fosos abiertos y minas subterráneas, de forma que se consiga la precisión necesaria para proporcionar información justificable para la supervisión de procesos, la garantía de calidad y otras decisiones operativas (como el control de grado). Consiga llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa en tiempo real de los proyectos Rare Earth Element (REE), determine los elementos penalizables y tóxicos, analice mezclas y organice las materias primas, y marque el grado, el subgrado y los residuos para evitar que los minerales terminen en la pila de residuos.
Analizador XRF portátil Niton XL3t GOLDD+
El analizador XRF portátil Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+ proporciona un análisis rápido y preciso de los elementos ligeros, identifica anomalías cerca de los promedios que se encuentran naturalmente en la corteza terrestre y facilita la exploración avanzada y el análisis de suelos para la medición de concentraciones, la mezcla de minerales, la identificación de metales preciosos y la cualificación previa del análisis de laboratorio.
Analizador XRF portátil Niton XL2 Plus
Los analizadores XRF portátiles Thermo Scientific Niton XL2 Plus ofrecen un análisis geoquímico rápido de afloramientos y suelos y le permiten elaborar mapas de áreas que no se han explorado. Con el GPS incorporado, trazará las coordenadas exactas para evitar la localización incorrecta de descubrimientos clave, ahorrará días y semanas durante el proceso de exploración, ya que no es necesario esperar los resultados de las pruebas y ahorrará dinero en pruebas de laboratorio externos mediante la implementación del cribado previo de muestras para minimizar los costes adicionales.
Sistema integrado ARL 9900 de alto rendimiento XRF y XRD
La serie XRF secuencial simultánea Thermo Scientific ARL 9900 puede equiparse con el innovador goniómetro SmartGonio para obtener configuraciones sencillas y rentables o el goniómetro universal para un análisis más avanzado y flexible, mientras que los hasta 24 canales fijos de monocromadores garantizan un análisis rápido y simultáneo para satisfacer la demanda de alta precisión en diversos sectores como el del acero, el cobre, el aluminio, el cemento y la minería. Los innovadores sistemas XRD opcionales se pueden integrar para permitir el análisis de fases.
Espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X ARL PERFORM’X
Supere retos analíticos en una amplia variedad de aplicaciones con una herramienta completa que contribuye a la avanzada caracterización de los materiales. El espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X Thermo Scientific ARL PERFORM'X integra análisis elementales estándar, análisis de micropuntos y asignación de mapas para crear una solución que evalúa los elementos desde el berilio al americio en prácticamente cualquier muestra sólida o líquida.
Espectrómetro EDXRF ARL QUANT’X
Obtenga datos de composición prácticamente de cualquier muestra en cuestión de minutos. El espectrómetro de EDXRF Thermo Scientific ARL QUANT'X proporciona una cuantificación de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas en una gran variedad de muestras, como sólidos a granel, gránulos, polvos sueltos o prensados, microesferas fundidas, películas delgadas, pastas y líquidos.
Mejora de las operaciones de minería y minerales, desde la exploración hasta las emisiones de las plantas
A través de la aplicación de tecnologías avanzadas en cada etapa del proceso, podemos ayudarle a operar de forma más eficaz, segura y rentable.  Ofrecemos una completa gama de soluciones para las operaciones de minería y minerales en las áreas de exploración, manipulación de materiales a granel, análisis de campo y laboratorio, seguridad de los trabajadores y monitorización medioambiental.  Descubra métodos para afrontar los retos que plantea su explotación y lograr avances significativos en el rendimiento empresarial.
Exploración
En la etapa de exploración, a menudo se requiere un análisis rápido y no destructivo de cultivos y suelos, la exploración y perforación avanzadas, el análisis de muestras de núcleo, la elaboración de mapas de las minas, el control del grado y el análisis de cortes para el registro de lodo y la caracterización de depósitos. Estos datos pueden permitir a los geólogos y mineros tomar decisiones basadas en datos en emplazamientos y sitios.
Análisis geoquímico rápido y preciso, prácticamente en cualquier lugar del emplazamiento de la mina
Verificación de materiales sólidos en roca
Los analizadores portátiles XRF Thermo Scientific Niton permiten a los mineros y geólogos realizar análisis geoquímicos rápidos y precisos, prácticamente en cualquier lugar del emplazamiento. Con importantes inversiones de capital en juego, es crucial que las operaciones mineras identifiquen y recuperen rápidamente los recursos económicamente más viables. Los analizadores portátiles XRF ayudan a identificar objetivos para la perforación, aumentar los índices de hallazgo, permitir la toma de decisiones in situ y determinar dónde hay que concentrarse, lo que en última instancia guía las decisiones geoquímicas y la optimización de las operaciones mineras.
Analizador XRF portátil Thermo Scientific Niton XL5 Plus
Analizador XRF portátil Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+
Analizador XRF portátil Thermo Scientific Niton XL2 Plus
Procesamiento de minerales
Durante la fase de procesamiento de minerales, el mineral debe triturarse, molerse, separarse, tamizarse y tratarse para eliminar impurezas y ayudar a garantizar la máxima calidad del material. El análisis y la monitorización continuos y en línea de la composición de las materias primas es un elemento fundamental para mejorar la calidad e integridad del producto, maximizar los recursos y cumplir con las especificaciones del cliente.
Mejore la recuperación, reduzca los costes y logre la conformidad medioambiental con el material de mayor calidad desde el principio
Procesamiento, muestreo y análisis
Las soluciones de procesamiento de minerales de las compañías de suministro Thermo Fisher Scientific proporcionan datos fiables y precisos e información crítica para la contabilidad metalúrgica y el análisis del tamaño de partículas. Así, los operadores consiguen optimizar sus procesos, obtienen un ahorro considerable y mejoran la rentabilidad. El análisis de pulpa en línea proporciona un análisis elemental preciso y en tiempo real para el control de procesos de flujos de pulpa tanto de elementos ligeros como pesados en operaciones de procesamiento de minerales. El análisis elemental preciso y de gran disponibilidad ayuda a mejorar la calidad del producto y de la recuperación y a reducir los costes de producción. Nuestros sistemas de muestreo y análisis metalúrgicos se pueden configurar para plantas de todas las dimensiones, de modo que se adaptan a las limitaciones técnicas existentes y ofrecen los costes de propiedad totales más reducidos.
Estación de análisis elemental en línea y muestreo Thermo Scientific AnStat-330
Estación de muestreo de pulpas representativo Thermo Scientific SamStat-30
Analizador elemental en línea Thermo Scientific CB Omni Agile
Analizador Thermo Scientific GS Omni
Analizador XRF multiflujo de pulpa Thermo Scientific MSA-330
Analizador de tamaño de partículas Thermo Scientific PSM-500
Muestreador de tubos de presión Thermo Scientific
Muestreador de alimentación por gravedad Thermo Scientific
Calibre de densidad digital Thermo Scientific DDG3
Análisis de carbón
Los analizadores elementales de carbón en línea y el software de mezcla proporcionan datos exactos y fiables para controlar las mezclas de carbón, así como la información de proceso necesaria para gestionar su funcionamiento con la máxima eficacia. Usted y sus clientes pueden estar seguros de que están enviando y recibiendo los tonelajes de lotes con las especificaciones requeridas..
Monitorice continuamente sus flujos de carbón más importantes para garantizar mezclas de carbón precisas.
Análisis para cumplir con especificaciones
Desde la mina hasta la carga, contamos con todo lo necesario para cumplir las especificaciones de calidad y enviar un producto de carbón de calidad más uniforme. Los analizadores elementales en línea de carbón Thermo Scientific y el software de mezcla proporcionan a los productores de carbón datos exactos y fiables para controlar las mezclas de carbón y garantizar lotes según las especificaciones.
Analizador de carbón Thermo Scientific CQM FLEX
Analizador elemental sobre correa transversal Thermo Scientific ECA-3
Sistema de optimización de mezcla de carbón Thermo Scientific COBOS
Actualización de Thermo Scientific CB Omni-R
Análisis de minerales
Los espectrómetros que utilizan técnicas analíticas eficaces como la fluorescencia de rayos X (XRF) y la difracción por rayos X (XRD) ayudan a los laboratorios de minería a determinar la mineralogía y la composición de fase de los materiales geológicos para que los operadores mineros puedan tomar decisiones más rápido.
Análisis elemental preciso de muestras mineralógicas para incrementar el valor de sus operaciones de extracción de minerales
Investigue una amplia gama de elementos y compuestos
Nuestros potentes y eficaces analizadores le ayudan a conocer mejor la composición de sus materias primas, los cuerpos de mineral, los minerales enriquecidos y los productos procesados y le ofrecen un mayor control sobre los procesos de producción posteriores.
Analizador elemental en línea Thermo Scientific CB Omni Agile
Espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X Thermo Scientific ARL PERFORM'X
Espectrómetro Serie XRF secuencial y simultáneo Thermo Scientific ARL 9900
Espectrómetro EDXRF Thermo Scientific ARL QUANT'X
Espectrómetro WDXRF Thermo Scientific ARL OPTIM'X
Difractómetro de rayos X Thermo Scientific ARL EQUINOX 100
Automatización para XRF Thermo Scientific ARL SMS-XY
Automatización para OES o XRF individuales o dobles Thermo Scientific ARL SMS-3300
Automatización para OES o XRF doble Thermo Scientific ARL SMS-3500
Monitorización del polvo
La calidad del aire es una preocupación importante en las operaciones mineras.  Ya se trate de polvo mineral, polvo fugitivo, radiación natural u otros contaminantes ambientales perjudiciales, la monitorización continua de la calidad del aire es crucial en los emplazamientos mineros. Thermo Fisher Scientific suministra sistemas de monitorización de numerosos problemas de calidad del aire que se encuentran en el emplazamiento de la mina y tecnología que ayuda a los clientes a cumplir con las normativas y controlar los procesos.
Las repercusiones en la salud del personal que se encuentra en contacto con el polvo fugitivo pueden ser graves
Reduzca los riesgos para la salud derivados del polvo de carbón
Thermo Fisher Scientific ofrece sistemas de monitorización de polvo en tiempo real con monitores de polvo personales continuos (CPDM) para limitar la exposición al polvo de carbón, que es una norma de la Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA) para las minas subterráneas. La monitorización continua del polvo en el personal es clave para limitar las exposiciones al polvo de carbón y reducir los problemas de salud, como la enfermedad pulmonar minera o el daño permanente de tejido causado por la sílice.
Monitor personal de polvo Thermo Scientific PDM3700
Monitor de aerosoles Thermo Scientific Personal DataRAM pDR-1500
Monitor de polvo en suspensión Thermo Scientific ADR1500
Monitorización de emisiones
Debido a que los emplazamientos de minería suelen ser remotos, a menudo se utilizan centrales eléctricas de carbón para suministrar energía a un emplazamiento minero. Para cumplir con las directrices medioambientales, las emisiones deben controlarse continuamente en busca de vapores tóxicos y otros contaminantes.
El uso de la energía del carbón puede complicar las preocupaciones normativas y medioambientales
Sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS)
Thermo Fisher Scientific ofrece una variedad de productos para ayudar a los clientes a cumplir con las normativas y controlar los procesos. Nuestros sistemas especializados de monitorización continua de emisiones (CEMS) incluyen el CEMS de partículas (PM) y el CEMS de mercurio (Hg). Estas sondas se instalan en la chimenea y transfieren gas a analizadores de PM y Hg en el almacén, lo que ayuda a cumplir con la regulación de emisiones de PM y Hg local y a lograr un rendimiento óptimo del proceso.
Sistemas de monitorización de conformidad Thermo Scientific iQ
Sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS) Thermo Scientific
Sistema Thermo Scientific Mercury Freedom
Detección de radiación
Los mineros del carbón pueden estar expuestos a la radiación que emiten los materiales radiactivos naturales (NORM), como el uranio y el torio. Los detectores de radiación personales (también denominados contadores portátiles Geiger) se pueden utilizar para controlar la exposición a la radiación. Los dosímetros facilitan datos que sirven para ayudar a las minas de carbón a introducir medidas adicionales de protección radiológica.
Los efectos combinados de la radiación natural y artificial en las instalaciones requieren múltiples sistemas de monitorización
Proteja a los mineros de la exposición a la radiación
Los detectores de radiación personales Thermo Scientific alertan a los trabajadores sobre la posible exposición a la radiación a mayores distancias para que puedan responder de forma rápida y decisiva a las amenazas reales de radiación. Nuestros dosímetros monitorizan la exposición a la radiación con el tiempo para garantizar condiciones de trabajo seguras para todo el personal.
Detector de radiación personal Thermo Scientific RadEye SPRD
Medidores de estudio multiuso Thermo Scientific RadEye serie X
Dosímetro personal electrónico Thermo Scientific EPD TruDose
Mantenimiento garantizado, mejor rendimiento y menor tiempo de inactividad
Ofrecemos un servicio y asistencia integrales a nuestros clientes de la industria minera y mineral para ayudar a minimizar el coste de propiedad, maximizar el tiempo de actividad operativo y mantener el cumplimiento de las normativas. Nuestros servicios se ofrecen como soluciones personalizadas en función del tipo de equipo que tenga y los servicios que mejor se adapten a las necesidades de sus operaciones empresariales.  Nuestra oferta integral de servicios incluye:
  • Programa de mantenimiento preventivo
  • Programas de garantía ampliada
  • Servicios de calibración y certificación
  • Instalación y puesta en marcha del producto
  • Servicios de monitorización remota
  • Servicios in situ certificados
  • Servicios de almacén certificados
  • Formación
  • Piezas de repuesto certificadas
  • Kits de piezas de repuesto  
  • Soporte técnico
Nuestro equipo de servicio global está preparado para ofrecerle una asistencia de primera clase en sus equipos y ayudarle a mantenerse en marcha y con una eficacia óptima.  Obtenga más información sobre los servicios disponibles para sus equipos de operaciones de minería y minerales aquí: